Stampa…
Bromuro di idrogeno 47,0 - 49,0% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Hydrogen bromide
36694.AK 36694.K2 36694.M1
36694.AKEA 56.7 EUR
36694.AK 36694.K2 36694.M1
Bromuro di idrogeno 47,0 - 49,0% ACS
Bromuro di idrogeno
CAS No.: 10035-10-6 Molecular Formula: HBr Formula Weight: 80.92 Physical Form: Liquid Density: 1.490 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to yellow Beilstein Reference: 3587158 Merck Reference: 14,4778 UN No.: 1788 MDL No.: MFCD00011323
Formula: HBr
Peso molecolare: 80,91 g/mol
Densità: 1,490
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011323
CAS Number: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4778