Stampa…
Potassio permanganato 0.1 M KMnO4 (0.5N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
35201-2.5L 35201-4X2.5L
35201-2.5LEA 163.68 EUR
35201-2.5L 35201-4X2.5L
Potassio permanganato 0.1 M KMnO4 (0.5N) soluzione volumetrica, Fluka™
Potassio permanganato
Formula: KMnO₄
Punto di ebollizione: 100 °C (1,013 hPa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011364
CAS Number: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective