Stampa…
Acido metansolfonico 70% ≥70% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14637.0250 8.14637.1000
8.14637.0250EA 37.6 EUR
8.14637.0250 8.14637.1000
Acido metansolfonico 70% ≥70% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido metansolfonico
Formula: CH₃SO₃H
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007518
CAS Number: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -60 °C
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)