Stampa…
Acido solforico 2.5 M H2SO4 (5N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
35348-10L-VP 35348-1L 35348-5L-VP
35348-10L-VPEA 478.92 EUR
35348-10L-VP 35348-1L 35348-5L-VP
Acido solforico 2.5 M H2SO4 (5N) soluzione volumetrica, Fluka™
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Punto di ebollizione: >100 °C (1,013 hPa)
Densità: 1,180 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN: 2796
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Factor 0.995 - 1.005
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective