Stampa…
Acido solforico 1 mol/l (2 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
Attenzione
SU21005 SU21001
REGESU21005EA 103 EUR
REGESU21005 REGESU21001
Acido solforico 1 mol/l (2 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: 330
Punto di fusione: 10.38
Densità: 1.84
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II