Stampa…
Sodio metilato 30% w/w 5.4 M methanol, pure
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Metilato di sodio, Metanolato di sodio
168600010 168600250 168600025 168600100 168600251
ACRO168600010EA 42.8 EUR
ACRO168600010 ACRO168600250 ACRO168600025 ACRO168600100 ACRO168600251
Sodio metilato 30% w/w 5.4 M methanol, pure
Sodio metilato
Formula: CH₃NaO
Peso molecolare: 54.02 g/mol
Punto di fusione: 1…5 °C
Densità: 0.97 g/cm³
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012179
CAS Number: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
Titration Argentometric ≥94.0 to ≤106.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure