Sodio metilato ∼30% (w/w) in methanol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Metilato di sodio, Metanolato di sodio
CAS No.: 124-41-4
Molecular Formula: CH3ONa
Formula Weight: 54.02
Flash Point: 16°(61°F)
Odour: Alcohol-like
Melting Point:
Formula:
CH₃NaO Peso molecolare: 54.02 g/mol Punto di ebollizione: 93 °C Punto di fusione: <6 °C Densità: 0.969 Flash Pt: 16 °C (61 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012179 CAS Number: 124-41-4 EINECS: 204-699-5 UN: 1289 ADR: 3 III Merck Index: 14,8643 |