Stampa…
Acido solforico 0.1 mol/l (0.2 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
SU20105 SU20101
REGESU20105EA 107 EUR
REGESU20105 REGESU20101
Acido solforico 0.1 mol/l (0.2 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II