Stampa…
Acido solforico standardised solution 0.2 N in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
45062.M4 45062.K7 45062.K2
45062.M4EA 138 EUR
45062.M4 45062.K7 45062.K2
Acido solforico standardised solution 0.2 N in soluzione acquosa
Acido solforico
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064589
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98,08 g/mol
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II