Stampa…
Acido solforico 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
SU20055 SU20051
REGESU20055EA 82.3 EUR
REGESU20055 REGESU20051
Acido solforico 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II