Stampa…
2-Propanolo 70% ≥70% (v/v), SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
Synonyms: IPA, Alcool isopropilico
1.37040.9025 1.37040.1000
1.37040.9025EA 0 EUR
1.37040.9025 1.37040.1000
2-Propanolo 70% ≥70% (v/v), SAFC®
2-Propanolo
Formula: (CH₃)₂CHOH
Peso molecolare: 60.1 g/mol
Punto di ebollizione: 82
Punto di fusione: -89
Densità: 0.8…0.92 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM