Acido solforico 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
7103.1000EA
76.1
EUR
7103.1000
7103.9010
7103.9020
Acido solforico 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Acido solforico
Formula:
H₂SO₄ Peso molecolare: 98.08 g/mol Punto di ebollizione: 330 Punto di fusione: 10.38 Densità: 1.01 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS Number: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8 II |