Stampa…
Acido solforico standardised solution 0.1 N in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
35651.K2 35651.M4
35651.K2EA 35 EUR
35651.K2 35651.M4
Acido solforico standardised solution 0.1 N in soluzione acquosa
Acido solforico
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00064589
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: 330
Punto di fusione: 10.38
Densità: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II