Stampa…
5-Aminopentan-1-ol 50% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
387911000 387918000 387910250
ACRO387911000EA 108 EUR
ACRO387911000 ACRO387918000 ACRO387910250
5-Aminopentan-1-ol 50% in soluzione acquosa
5-Aminopentan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
Densità: 0,987 g/cm³
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008237
CAS Number: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl 48.0 to 52.0 %