Stampa…
Dimetilamina 40% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22033.1000 8.22033.2500 8.22033.9022 8.22033.9050
8.22033.1000EA 40.3 EUR
8.22033.1000 8.22033.2500 8.22033.9022 8.22033.9050
Dimetilamina 40% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Dimetilamina
Formula: C₂H₇N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008288
CAS Number: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3 (8),II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -38 °C
Boiling Point 51 - 100 °C
Vapor Pressure 263 hPa (20 °C)
Flash Point -18.5 °C
Refractive Index 1.37 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 12.3 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O)
Ignition Point 415 °C