Stampa…
Dimetilamina 40% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
43261.KV 43261.KW
43261.KVEA 49.6 EUR
43261.KV 43261.KW
Dimetilamina 40% (w/w) in soluzione acquosa
Dimetilamina
CAS No.: 124-40-3 Molecular Formula: (CH3)2NH Formula Weight: 45.08 Flash Point: 15°(60°F) Physical Form: Liquid in Ampoule Density: 0.890 Refractive Index: 1.3700 Odour: Fish-like Beilstein Reference: 605257 Merck Reference: 14,3228 UN No.: 1160 MDL No.: MFCD00008288
Formula: C₂H₇N
Densità: 0,890
Flash Pt: 15 °C (60 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008288
CAS Number: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3228