Stampa…
Dimetilamina 40% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
163670010 163670025 163670100
ACRO163670010EA 37.5 EUR
ACRO163670010 ACRO163670025 ACRO163670100
Dimetilamina 40% in soluzione acquosa
Dimetilamina
Formula: C₂H₇N
Peso molecolare: 45,08 g/mol
Punto di fusione: –37 °C
Densità: 0,89 g/cm³
Flash Pt: –18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008288
CAS Number: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 39.0 to 41.0 %