Stampa…
Acido ossalico 5% (w/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
35619.K2 35619.K7
35619.K2EA 57.6 EUR
35619.K2 35619.K7
Acido ossalico 5% (w/v) in soluzione acquosa
Acido ossalico
Molecular Formula: HO2CCO2H Formula Weight: 90.04 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002573
Formula: C₂H₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002573
CAS Number: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3265
ADR: 8,III