Acido ossalico 10% (w/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethanedioic acid
35617.K2
35617.K7
35617.K2EA
52.2
EUR
35617.K2
35617.K7
Acido ossalico 10% (w/v) in soluzione acquosa
Acido ossalico
Molecular Formula: HO2CCO2H
Formula Weight: 90.04
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002573
Formula:
C₂H₂O₄ Peso molecolare: 90,04 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002573 CAS Number: 144-62-7 EINECS: 205-634-3 UN: 3265 ADR: 8,III |