Stampa…
Acido cloridrico 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
310701.1000EA 48.2 EUR
310701.1000 310701.5000
Acido cloridrico 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® soluzione volumetrica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Titer 3.984 - 4.016 mol/l
Tracciabile NIST Confermato