Stampa…
Acido glicolico ≥70% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14186.1000 8.14186.9025 8.14186.9250
8.14186.1000EA 79.4 EUR
8.14186.1000 8.14186.9025 8.14186.9250
Acido glicolico ≥70% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido glicolico
Formula: C₂H₄O₃
Densità: 1,262 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004312
CAS Number: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 10 °C
Boiling Point 112 °C (1013 hPa)
Density 1.262 g/cm3 (20 °C)
pH 0.1 (H2O, 25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material