Stampa…
Acido cloridrico 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
5050.5000EA 173 EUR
5050.5000 5050.1000
Acido cloridrico 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® soluzione volumetrica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 0
UN: 1789
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Titer 2.95 - 3.05 mol/l