Stampa…
Acido glicolico ∼66 - 70% aqueous solution
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
L14980.AP L14980.0F
L14980.APEA 24.8 EUR
L14980.AP L14980.0F
Acido glicolico ∼66 - 70% aqueous solution
Acido glicolico
CAS No.: 79-14-1 Molecular Formula: C2H4O3 Formula Weight: 76.05 Flash Point: None Refractive Index: 1.411 Odour: Sweet Boiling Point: 112° Beilstein Reference: 1209322 Merck Reference: 14,4498 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004312
Formula: C₂H₄O₃
Peso molecolare: 76.05 g/mol
Punto di ebollizione: 112 °C
Densità: 1.270
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004312
CAS Number: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4498