Stampa…
Acido glicolico 70% 70%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
411030010 411032500 411030250
ACRO411030010EA 33.7 EUR
ACRO411030010 ACRO411032500 ACRO411030250
Acido glicolico 70% 70%
Acido glicolico
Formula: C₂H₄O₃
Peso molecolare: 76.05 g/mol
Punto di ebollizione: 266
Punto di fusione: 10 °C
Densità: 1.27 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004312
CAS Number: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04511
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to light amber Solution
Titration with NaOH 65 to 72 % w/w
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)