Stampa…
Chemistry vacuum pumps and system, ME
Fornitore: VACUUBRAND
20731200 731201 20734200 734201 731202 734202 20721100 721101 721102 22614080 20730100 730102 20734405
181-1035EA 2920 EUR
181-1035 181-1036 181-1063 181-1064 VACU731202 VACU734202 181-0244 181-0245 181-0246 VACU22614080 181-0435 VACU730102 181-0488
Chemistry vacuum pumps and system, ME
Pompe Pompe da vuoto a membrana
Questi sistemi a vuoto serie chimica trovano impiego in un'ampia gamma di applicazioni per la generazione del vuoto o il trasferimento di gas e vapori tra contenitori in laboratori di chimica e fisica, ad esempio come alternativa alle pompe a getto d'acqua e alle pompe rotative a olio. Struttura compatta, estrema silenziosità. Lunga durata, facile sostituzione di membrana e valvole. Vuoto senza olio.
  • Comprende pompe a membrana serie chimica con elevata resistenza chimica (le parti a contatto del liquido sono in composti di PTFE e analoghi)
  • Elevata capacità