Stampa…
Acido cloridrico 2.0 M HCl (2.0N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
35327-1L 35327-10L-VP
35327-1LEA 65.37 EUR
35327-1L 35327-10L-VP
Acido cloridrico 2.0 M HCl (2.0N) soluzione volumetrica, Fluka™
Acido cloridrico
Formula: HCl
Densità: 1,04 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective