Stampa…
Acido cloridrico 1 mol/l (1 N) soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
Attenzione
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H21001 H21005
REGEH21001EA 28 EUR
REGEH21001 REGEH21005
Acido cloridrico 1 mol/l (1 N) soluzione volumetrica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Peso molecolare: 36.46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II