Stampa…
Acido cloridrico 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.10165.9025 1.10165.2500 1.10165.9190
1.10165.9025EA 0 EUR
1.10165.9025 1.10165.2500 1.10165.9190
Acido cloridrico 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Acido cloridrico
Formula: HCl
Peso molecolare: 36.46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8