Stampa…
Acido cloridrico 0.5 mol/l (0.5 N) soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
Attenzione
H20505 H20501
REGEH20505EA 89 EUR
REGEH20505 REGEH20501
Acido cloridrico 0.5 mol/l (0.5 N) soluzione volumetrica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II