Stampa…
Acido acetico 60%, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
1.37034.9025 1.37034.9950
1.37034.9025EA 779 EUR
1.37034.9025 1.37034.9950
Acido acetico 60%, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica
Acido acetico
Formula: H₃CCOOH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036152
CAS Number: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM