Stampa…
Acido cloridrico 0.2 M HCl (0.2N) ≥97% soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
343102-2L 343102-500ML
343102-2LEA 132.96 EUR
343102-2L 343102-500ML
Acido cloridrico 0.2 M HCl (0.2N) ≥97% soluzione volumetrica, Fluka™
Acido cloridrico
Formula: HCl
Punto di ebollizione: 100 °C
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1,0 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance (trubidity) complying
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Traceable to NIST SRM effective
Assay 0.1900 - 0.2100 N