Stampa…
Acido cloridrico 0.2 mol/l (0.2 N) soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
H20205 H20201
REGEH20205EA 164 EUR
REGEH20205 REGEH20201
Acido cloridrico 0.2 mol/l (0.2 N) soluzione volumetrica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Densità: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III