Stampa…
Acido acetico 30%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
1.37047.9025 1.37047.2500 1.37047.9950 1.37047.9958
1.37047.9025EA 0 EUR
1.37047.9025 1.37047.2500 1.37047.9950 1.37047.9958
Acido acetico 30%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Acido acetico
Formula: H₃CCOOH
Peso molecolare: 60.05 g/mol
Punto di ebollizione: 118
Punto di fusione: 17
Flash Pt: 38,5
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036152
CAS Number: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM