Stampa…
Sistemi a vuoto serie chimica, MZ
Fornitore: VACUUBRAND
20732500 732502 20732600 732602 20732700 20732800 20732300 732501 732601 732301 732302 20724100 724102
181-1042EA 3930 EUR
181-1042 181-1043 181-1044 181-1045 181-1046 181-1047 181-1040 181-0163 181-0164 181-0161 181-0338 181-0462 181-0337
Sistemi a vuoto serie chimica, MZ
Pompe Pompe da vuoto a membrana
Questi sistemi a vuoto serie chimica trovano impiego in un'ampia gamma di applicazioni per la generazione del vuoto o il trasferimento di gas e vapori tra contenitori in laboratori di chimica e fisica, ad esempio come alternativa alle pompe a getto d'acqua e alle pompe rotative a olio. Struttura compatta, estrema silenziosità. Lunga durata, facile sostituzione di membrana e valvole. Vuoto senza olio.
  • Comprende pompe a membrana serie chimica con elevata resistenza chimica (le parti a contatto del liquido sono in composti di PTFE e analoghi)
  • Elevata capacità di volume della pompa anche alle basse temperature
  • Valvola gas ballast standard per l'uso con condensati
  • Recupero del solvente quasi al 100% con condensatore dei vapori di scarico
  • Controllo manuale semplice
Model MZ 1 C:
The MZ 1C pump is equipped with a gas ballast valve for continuous condensate purge, increasing the pumping capability of condensable vapours. It features slim design for space saving installation and good vacuum performance. A manual vacuum regulator valve with dial gauge for adjustment of pumping speed and ultimate vacuum is available as an accessory.
Model MZ 2 C NT:
The MZ 2C NT pump is equipped with a gas ballast valve for continuous condensate purge, increasing the pumping capability of condensable vapours. This pump is our most popular chemistry diaphragm pump, and is the heart of a family of VACUUBRAND pumping systems. The NT series features further improved performance data and superior vapour tolerance.
Modello MZ 2C NT + 2 AK
Comprende una pompa a membrana per chimica MZ 2C NT, montata su supporto dedicato, separatore sul lato di aspirazione (AK) come protezione dalle particelle e per la raccolta delle gocce di liquido, e separatore sul lato di pressione (AK) per la raccolta della condensa dai vapori di solvente pompati e per impedire il ritorno dei condensati.
Modello MZ 2C NT + AK + EK
Comprende una pompa a membrana per chimica MZ 2C NT, montata su supporto dedicato, separatore sul lato di aspirazione (AK) come protezione dalle particelle e per la raccolta delle gocce di liquido, condensatore isolato dei vapori di scarico (EK) per un efficace recupero dei solventi a tutela dell'ambiente.
Modello MZ 2C NT + AK SYNCHRO + EK
Questo sistema a vuoto per chimica consente il funzionamento simultaneo di due sistemi a vuoto con un'unica pompa da vuoto. Comprende una pompa a membrana serie chimica MZ 2C NT, montata su supporto dedicato, separatore sul lato di aspirazione (AK) come protezione dalle particelle e per la raccolta di gocce di liquido. Con condensatore dei vapori di scarico sul lato di pressione (EK) per un efficace recupero dei solventi a tutela dell'ambiente. Include un doppio controllo manuale e valvole di non ritorno per prevenire interferenze tra i processi.
Attenzione: Nota: visita il nostro sito web per ulteriori dettagli sull'intera gamma di VACUUBRAND sistemi a vuoto per chimica.