Stampa…
Acido cloridrico 0.02 mol/l (0.02 N) soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20025 H20021
REGEH20025EA 164 EUR
REGEH20025 REGEH20021
Acido cloridrico 0.02 mol/l (0.02 N) soluzione volumetrica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III