Stampa…
EDTA sale bisodico 0.2 M EDTA-Na2 soluzione volumetrica, per complessometria, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
35102-5L-VP 35102-1L
35102-5L-VPEA 267.4 EUR
35102-5L-VP 35102-1L
EDTA sale bisodico 0.2 M EDTA-Na2 soluzione volumetrica, per complessometria, Fluka™
EDTA sale bisodico
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070672
CAS Number: 139-33-3
EINECS: 382-266-9
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001