Stampa…
EDTA sale bisodico 0.1 mol/l (0.2 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM per la determinazione della durezza dell'acqua
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Idranal III, Acido etilendiamminotetracetico sale bisodico
28662.290EA 44.7 EUR
28662.290 28662.370
EDTA sale bisodico 0.1 mol/l (0.2 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM per la determinazione della durezza dell'acqua
EDTA sale bisodico
1ml = 5.6° dH/100 H₂O
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Peso molecolare: 336.21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070672
CAS Number: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
Visualizza i codici
Titolo (20°C; valore reale 0,2 % accur.) 0,0998 - 0,1002 mol/l
Tracciabile NIST Confermato