Stampa…
EDTA sale bisodico 0.1 M EDTA-Na2 in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, per complessometria, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
34550-10L-VP 34550-1L 34550-6X1L 34550-500ML 34550-2.5L
34550-10L-VPEA 439.49 EUR
34550-10L-VP 34550-1L 34550-6X1L 34550-500ML 34550-2.5L
EDTA sale bisodico 0.1 M EDTA-Na2 in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, per complessometria, Fluka™
EDTA sale bisodico
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Densità: 1,01 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070672
CAS Number: 139-33-3
EINECS: 382-266-9
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001
Traceable to NIST SRM effective