Stampa…
EDTA sale bisodico 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
30031.294EA 44.7 EUR
30031.294 30031.408
EDTA sale bisodico 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
EDTA sale bisodico
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070672
CAS Number: 139-33-3
EINECS: 205-358-3