Stampa…
EDTA sale bisodico solution_standardised 0.0575 M (0.115N) aqueous solution
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Idranal III, Acido etilendiamminotetracetico sale bisodico
39782.K2 39782.K7
39782.K2EA 40.5 EUR
39782.K2 39782.K7
EDTA sale bisodico solution_standardised 0.0575 M (0.115N) aqueous solution
EDTA sale bisodico
CAS No.: 139-33-3 Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 Formula Weight: 336.22 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00070672
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Peso molecolare: 336.21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070672
CAS Number: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556