EDTA sale bisodico 0.01 mol/l (0.02 N) in soluzione acquosa
Fornitore: REAGECON
Formula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070672 CAS Number: 139-33-3 EINECS: 205-358-3 |