Stampa…
Gluraraldeide 50% in soluzione acquosa, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
0875-100MLEA 68.4 EUR
0875-100ML 0875-500ML
Gluraraldeide 50% in soluzione acquosa, per analisi
Gluraraldeide
Formula: C₅H₈O₂
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007025
CAS Number: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Boiling Range >95 °C
Color (APHA) ≤100
Glutaraldehyde 50 – 51.5%
Methanol ≤1%
pH at 25 °C ≤5
Solidification range ≥–20 °C
Specific gravity 1.125 – 1.135