Gluraraldeide 50% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,5-Pentandiale, Glutarale
CAS No.: 111-30-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.123
Refractive Index: 1.4210
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Stench
Melting Point: ca -21°
Boiling Point: 100°
Beilstein Reference: 605390
Merck Reference: 14,4472
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007025
Formula:
C₅H₈O₂ Peso molecolare: 100.12 g/mol Punto di ebollizione: 100 °C Punto di fusione: ∼–21 °C Densità: 1.123 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007025 CAS Number: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 2922 ADR: 8 III Merck Index: 14,4472 |