Stampa…
Gluraraldeide 50% (w/w) in water
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,5-Pentandiale, Glutarale
410960010 410960025 410960100
ACRO410960010EA 74.1 EUR
ACRO410960010 ACRO410960025 ACRO410960100
Gluraraldeide 50% (w/w) in water
Gluraraldeide
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100,12 g/mol
Punto di ebollizione: 101,5 °C (740 mmHg)
Punto di fusione: –33 °C
Densità: 1,13 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007025
CAS Number: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2922
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Strength 50 to 51 %
pH 3.2 to 4.2
Methanol ≤0.5 % (GC)