Stampa…
Acido ossalico standard solution 0.1 N
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
124280010 124280025
ACRO124280010EA 38.7 EUR
ACRO124280010 ACRO124280025
Acido ossalico standard solution 0.1 N
Acido ossalico
Formula: C₂H₂O₄
Densità: 1 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002573
CAS Number: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20 °C)
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure