Stampa…
Gluraraldeide 25% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 1,5-Pentandiale, Glutarale
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20603.0100 8.20603.1000 8.20603.2500 8.20603.9025 8.20603.9030 8.20603.9210
8.20603.0100EA 35.9 EUR
8.20603.0100 8.20603.1000 8.20603.2500 8.20603.9025 8.20603.9030 8.20603.9210
Gluraraldeide 25% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Gluraraldeide
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100,12 g/mol
Punto di ebollizione: 101 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007025
CAS Number: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -6 °C
Boiling Point 100.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 275 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material