Acido acetico 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37035.2500
1.37035.9025
1.37035.2500EA
111
EUR
1.37035.2500
1.37035.9025
Acido acetico 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Acido acetico
Formula:
H₃CCOOH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS Number: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 |