Gluraraldeide 25% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,5-Pentandiale, Glutarale
CAS No.: 111-30-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.062
Refractive Index: 1.3730
Appearance: Colourless
Beilstein Reference: 605390
Merck Reference: 14,4472
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007025
Formula:
C₅H₈O₂ Peso molecolare: 100,12 g/mol Punto di ebollizione: 101 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –6 °C Densità: 1,062 Flash Pt: >71 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007025 CAS Number: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 2922 ADR: 8,III Merck Index: 14,4472 |