Gluraraldeide 25% in water per microscopia elettronica, purificato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₈O₂ Punto di ebollizione: 101 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –5 °C Densità: 1,06 g/cm³ Flash Pt: ≥ 71 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007025 CAS Number: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Clear to slightly hazy solution |
Assay | 25 to 27 % w/w |
Color scale | ≤100 APHA |
Specific gravity | (20/20°C) 1.000 to 1.133 |
pH | 3.1 to 4.5 (at 25°C) |