Gluraraldeide 25% (w/w) in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,5-Pentandiale, Glutarale
Formula:
C₅H₈O₂ Punto di ebollizione: 101 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –5 °C Densità: 1,06 g/cm³ Flash Pt: ≥ 71 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007025 CAS Number: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤50 APHA |
Strength | 24 to 26 % |
pH | 3.2 to 4.2 |
Methanol | ≤0.3 % (GC) |